Kluczowe dokumenty
W318000
2-Mercaptopropionic acid
≥95%, FG
Synonim(y):
Thiolactic acid, 2-Mercaptopropionic acid
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; roasted; sulfurous
ciąg SMILES
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Improving the Efficacy of ALA-Based Photodynamic Therapy: 2-MPA was used in the one-step aqueous synthesis of anionic and cationic AgInS2 quantum dots, demonstrating a significant enhancement in the therapeutic efficacy of aminolevulinic acid-based photodynamic cancer therapy (Hashemkhani et al., 2022).
- Fabrication of Hierarchical Core-Shell Heteroarchitectures: 2-MPA facilitates the assembly of Au@ZnO heterostructures for photocatalytic applications, underscoring its pivotal role in the synthesis of complex nanostructured materials (Pączkowski & Gawdzik, 2021).
- Investigating Genotoxic and Apoptotic Pathways: This study uses 2-MPA coated silver sulfide quantum dots to explore their effects on genotoxic and apoptotic pathways in vitro, providing insights into the biocompatibility and safety profile of these nanomaterials (Ozkan Vardar et al., 2018).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W318000-10KG | |
W318000-SAMPLE | |
W318000-10KG-K | |
W318000-1KG | |
W318000-1KG-K | 4061837819971 |
W318000-25KG | |
W318000-25KG-K | 4061837819988 |
W318000-5KG | |
W318000-5KG-K | 4061837819995 |
W318000-SAMPLE-K | 4061837527999 |