Merck
W217012
Sigma-Aldrich
2-Butanone
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonim(y):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer FEMA:
2170
Beilstein:
741880
Numer WE:
Nr Rady Europy:
753
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.053
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.859
gęstość pary
2.49 (vs air)
ciśnienie pary
71 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
960 °F
granice wybuchowości
10.1 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
ethereal
ciąg SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Zastosowanie
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study presents a detailed thermodynamic evaluation of Eplerenone′s solubility in various solvents including 2-Butanone, aiding in the optimization of pharmaceutical processes (Liu et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2