Merck
W510106
Sigma-Aldrich
3-Pentanone
≥99%
Synonim(y):
Diethyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
635749
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2350
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.084
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
845 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal
ciąg SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Pentanon to lotny alkohol, który występuje w amarantusie, gujawie i palonej kawie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatile constituents of guava fruits (Psidium guajava L.) and canned puree.
Nishimura O, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(1), 139-142 (1989)
The volatile constituents of roasted coffee.
Johnston WR & Frey CN
Journal of the American Chemical Society, 60(7), 1624-1627 (1938)
Identification of volatile allelochemicals fromAmaranthus palmeri S. Wats.
Connick WJ, et al.
Journal of Chemical Ecology, 13(3), 463-472 (1987)
Osamu Inoue et al.
British journal of pharmacology, 158(3), 872-878 (2009-08-22)
A ketogenic diet has been used successfully to treat patients with intractable epilepsy, although the mechanism is unknown. Acetone has been shown to have an anticonvulsive effect in various animal models. The main purpose of this study was to determine
Ha Vinh Lam Nguyen et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 12(10), 1900-1905 (2011-03-30)
We report on the rotational spectrum of diethyl ketone, C(2)H(5)-C(=O)-C(2)H(5), as observed by Fourier transform microwave spectroscopy under pulsed molecular beam conditions. Almost all lines were split into narrow quartets in a range from 10 kHz up to 2 MHz
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W510106-1KG4061837906367
W510106-8KG4061837542237
W510106-4KG4061837906374
W510106-SAMPLE4061837906381