Kluczowe dokumenty
W273104
4-Methyl-2-pentanone
≥99%, FCC
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.5 (vs air)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
840 °F
granice wybuchowości
1.2-8 %, 93 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; fruity; spicy
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study provides a detailed analysis of the solubility behavior and thermodynamics of Eplerenone, offering valuable insights for its application in solvent selection and pharmaceutical formulation (Liu et al., 2024).
- Development and validation of a high-throughput headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry methodology for target and suspect determination of honey volatiles.: This article presents a method for the analysis of volatile compounds in honey, where 4-Methyl-2-pentanone is used to enhance the detection of aroma compounds critical for quality control and authenticity assessments (Gialouris et al., 2023). .
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W273104-4KG | |
W273104-4KG-K | 4061838108043 |
W273104-SAMPLE | |
W273104-SAMPLE-K | 4061837516245 |
W273104-1KG | |
W273104-1KG-K | 4061838249074 |
W273104-8KG | |
W273104-8KG-K | 4061838180940 |