Merck
804797
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone-13C6, Isopropylacetone-13C6, MIBK-13C6, Methyl isobutyl ketone-13C6
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)213CH13CH213CO13CH3
Masa cząsteczkowa:
106.11
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
crystals
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)