Merck
617180
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonim(y):
DEHP-3,4,5,6-d4, Deuterated DEHP, Deuterated bis(2-ethylhexyl)phthalate, Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-3,4,5,6-d4 bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D4H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
Klucz InChI
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
Zastosowanie
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4 is used to investigate the influence of environmentally relevant dose of DEHP on adipogenesis in the human cell culture model SGBS. It is can be used to study the quantify indoor phthalate ester degradation through both biotic and abiotic mechanisms.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of