czystość izotopowa
99.6 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤100 ppm water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
tw
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Improved Miniaturized Linear Ion Trap Mass Spectrometer: Utilizes Toluene-d₈ in lithographically patterned plates to enhance the ejection efficiency and resolution of mass spectrometry. This advancement in analytical technology significantly improves the detection of complex molecular structures, crucial for pharmaceutical and biochemical research (Tian Y et al., 2018).
- Structure-function relationships in high-density docosylsilane bonded stationary phases: Employs Toluene-d₈ to elucidate the effects of common solvents on stationary phase structures by Raman spectroscopy. This research enhances understanding of chromatographic behaviors, influencing the development of more effective and robust chromatographic systems for environmental and material science applications (Liao Z et al., 2008).
- Characterization of Pore Structure in a Nanoporous Low-dielectric-constant Thin Film: Toluene-d₈ is used in neutron and X-ray porosimetry to characterize the porous structure of innovative low-dielectric materials. This application is critical in the development of advanced electronic materials, promoting enhanced performance and miniaturization of electronic devices (Hedden RC et al., 2004).
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.