Merck
570680
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
anhydrous, ≥99.6 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuterobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.15
Beilstein:
1905426
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.11
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.6 atom % D
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
<10 ppm water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
gęstość
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Opis ogólny
Benzene-d6 (C6D6) is deuterated benzene. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. Its Soret coefficient S(T) has been measured by transient holographic grating technique. Its synthesis,13C NMR, IR and MS spectra have been reported.
Zastosowanie
Benzene-d6 (C6D6) may be used in the following:
  • Synthesis of isotopically labeled samples.
  • As a 1H and 13C-NMR solvent.
  • In the internal calibration of benzene stock solution.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Guo YZ, et al.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)