Merck
176605
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuterochlorobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.59
Beilstein:
1866335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.11
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
GC/MS: suitable
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Chlorobenzene-d5 is a deuterated derivative of chlorobenzene having an isotopic purity of 99atom%D. 1HNMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) and 2HNMR (Deuterium NMR) spectra of chlorobenzene-d5 were studied in liquid crystal solvents to evaluate the quadrupolar coupling constants (DQCC) and the asymmetry parameters (η) for the deuterons. Values reported were as: DQCCortho = 180(2)kHz, ηortho = 0.06(1), DQCCmeta = 174(2)kHz, ηmeta = 0.09(3), DQCCpara= 182(4)kHz, ηPara = 0.06(4)].
Chlorobenzene-d5 may be used as an internal standard for the high molecular weight and low volatility compounds in thermal desorption/gas chromatography/mass spectrometry (TD/GC/MS) analysis.
Zastosowanie
May be used as an analytical standard
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The vibrational spectra of penta-deutero-chlorobenzene.
Nanney TR, et al.
Spectrochimica Acta , 21(9), 1495-1504 (1965)
Deuterium quadrupole coupling constants in chlorobenzene-4-d1 and 1, 4-diethylnylbenzene-d1, d' 1 in the liquid state.
Assink RA and Jonas J.
Journal of Magnetic Resonance, 4(3), 347-351 (1971)
Deuterium Quadrupolar Parameters from 1H and 2H NMR Spectra for Pyridine-d5, Benzonitrile-d5 and Chlorobenzene-d5 Using Liquid Crystal Solvents.
Ambrosetti R, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 41(1-2), 431-435 (1986)
A study of volatile organic compounds evolved in urban waste disposal bins."
Statheropoulos M, et al.
Atmospheric Environment, 39(26), 4639-4645 (2005)
A study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body.
Statheropoulos M, et al.
Forensic Science International, 153(2), 147-155 (2005)