Merck
297038
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled potassium cyanide, 13C labeled KCN
About This Item
Wzór liniowy:
K13CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.11
Beilstein:
3535479
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K][13C]#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1;
Klucz InChI
YUZRZFQHUCKACF-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
297038-1G4061826750704
297038-250MG4061833279243