207810
Potassium cyanide
ACS reagent, ≥96.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥96.0%
Postać
granular
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
S2-: ≤0.003%
SCN-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.5%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.04%
ślady kationów
Fe: ≤0.03%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤2 ppm
ciąg SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Klucz InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a reducing agent in the colorimetric determination of amino acids.
- Preparation of ferrocylacetonitrile, via reaction with methiodide of N,N-dimethylaminomethylferrocene.
- Synthesis of O-acetylcyanohydrins.
- Cyanation of aldimines via asymmetric Strecker-type reactions in the presence of chiral phase-transfer catalysts to form α-amino nitriles.
- Metal-catalyzed addition of cyanide to 1,2-epoxides to form β-hydroxy nitriles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3