Merck
380970
Sigma-Aldrich
Sodium cyanide
reagent grade, 97%
About This Item
Wzór liniowy:
NaCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.01
Beilstein:
3587243
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
1.7 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 817 °C)
Próba
97%
Postać
powder, chunks or granules
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp
563.7 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Klucz InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium cyanide is a hygroscopic salt and moderately strong base. It is soluble in water. Sodium cyanide is a strong nucleophile used to produce nitriles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Copper (I) Bromide-Catalyzed Carbonylative Coupling of Aryl Halides with Phenols, Alcohols and Amines using Sodium Cyanide as C1 Source: A Synthesis of Carboxylic Acid Derivatives.
Prasad PK and Sudalai A.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(10), 2231-2238 (2014)
Victor M Victor et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(10), 3115-3122 (2011-07-23)
Insulin resistance is a feature of polycystic ovary syndrome (PCOS) and is related to mitochondrial and endothelial function. We tested whether hyperandrogenic insulin-resistant women with PCOS, who have an increased risk of vascular disease, display impaired leukocyte-endothelium interactions, and mitochondrial
Heterogeneously Catalyzed Oxidative Cyanation of Tertiary Amines with Sodium Cyanide/Hydrogen Peroxide using Polymer-Supported Iron (II) Phthalocyanines as Catalyst.
Singhal S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(8), 1338-1344 (2010)
Helen W Kreuzer et al.
Journal of forensic sciences, 57(1), 75-79 (2011-11-02)
Sodium and potassium cyanide are highly toxic, produced in large amounts by the chemical industry, and linked to numerous high-profile crimes. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has identified cyanide as one of the most probable agents to
Asymmetric cyanohydrin formation from aldehydes catalyzed by manganese Schiff base complexes.
Qu Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(2), 187-190 (2010)