Merck
205222
Sigma-Aldrich
Sodium cyanide
ACS reagent, ≥95.0%
About This Item
Wzór liniowy:
NaCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.01
Beilstein:
3587243
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
Próba:
≥95.0%
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
crystalline powder
powder, crystals or chunks
rozpuszczalność:
water: soluble(lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.7 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 817 °C)
Próba
≥95.0%
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp
563.7 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
ciąg SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Klucz InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyjanek sodu jest bezbarwną solą sodową, a jego kryształy należą do sześciennego układu krystalicznego. Jego wodne roztwory są silnie zasadowe ze względu na obecność jonu cyjankowego. Może być syntetyzowany w reakcji wodorotlenku sodu z cyjanowodorem. Cyjanek sodu jest kluczowym prekursorem do syntezy różnych organicznych półproduktów. Bierze udział w pośredniczonym przez RuCl3 utleniającym cyjanowaniu amin trzeciorzędowych.
Zastosowanie
Cyjanek sodu może być stosowany do syntezy następujących związków:
  • α-aminokwasy
  • błękit pruski (pigment cyjankowy)
  • nitryle, w reakcji z pierwotnymi i wtórnymi chlorkami
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniela Gontero et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(9), 1168-1188 (2020-07-18)
Escherichia coli bacteria were determined by in flow cytometry with laser excitation and fluorescence detection applying ultraluminescent core-shell nanoparticles based on Metal Enhanced Fluorescence (MEF). Core-shell nanoparticles consisted of a 40 nm core modified with a silica spacer grafted with
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1037-1037 (1994)
Shun-Ichi Murahashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(50), 15312-15313 (2003-12-11)
RuCl3-catalyzed oxidative cyanation of tertiary amines with sodium cyanide under molecular oxygen (1 atm) at 60 degrees C gives the corresponding alpha-aminonitriles, which are versatile synthetic intermediates of various compounds such as amino acids and unsymmetrical 1,2-diamines, in excellent yields.
Preparation of Nitriles from Halides and Sodium Cyanide. An Advantageous Nucleophilic Displacement in Dimethyl Sulfoxide1a.
Friedman L and Shechter H.
The Journal of Organic Chemistry, 25(6), 877-879 (1960)
Jian Tan et al.
Molecular vision, 17, 3300-3308 (2011-12-24)
Loss of retinal ganglion cells (RGCs) during retinal ischemia is the potentially blinding mechanism that underlies several sight-threatening disorders. Fluctuations in extracellular pH are associated with such pathological conditions. It has been demonstrated that the retina is a functionally distinct