Merck
S0251
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate tetrahydrate
≥99%
Synonim(y):
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NaBO2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
powder
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium metaborate tetrahydrate is a colorless crystalline solid that serves as a Boron source in the synthesis of NaBH4. It finds applications in the textile industry, as well as in flame retardants and additives.
Zastosowanie
Sodium metaborate tetrahydrate can be used:
  • As a precursor to prepare an environment-friendly NaBO2/PMS catalytic system for efficient removal of organic pollutants.
  • To enhance the flame-retardant properties of epoxy fireproof coatings.
Przestroga
Readily reacts with CO2 in air.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)