czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K]C#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i2+1;
Klucz InChI
YUZRZFQHUCKACF-CGOMOMTCSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?