Merck
316393
Sigma-Aldrich
Sodium triacetoxyborohydride
97%
Synonim(y):
STAB
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)3BHNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.94
Beilstein:
4047608
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
116-120 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium triacetoxyborohydride (NaBH(OAc)3) is particularly effective in reductive aminations due to its large scope, mildness, and selectivity. It is preferred to sodium cyanoborohydride(NaBH3CN) in many applications due to reduced toxicity of the side products formed, and better yields and reproducibility during synthesis.
Zastosowanie
Sodium triacetoxyborohydride or [NaBH(OAc)3] can be used as a reagent:
  • In the reductive amination of ketones and aldehydes.
  • To prepare N-benzyl-γ-valerolactam by reacting with methyl 4-oxopentanoate and benzylamine via reductive amination/lactamization.
  • To reduce imines and enamines to corresponding amines.
  • To reduce quinolines and isoquinolines to corresponding tetrahydro derivatives.
  • In the hydroboration of alkenes.
  • To synthesize nitroxide biradicals for creating high relaxivity terminal groups linkage to dendrimers.
Applications using Sodium triacetoxyborohydride
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 45, 3975-3978 (2004)
Tetrahedron Letters, 31, 5595-5595 (1990)
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
Methods of enhancement of reactivity and selectivity of sodium borohydride for applications in organic synthesis
Periasamy M and Thirumalaikumar M
Journal of Organometallic Chemistry, 609(1-2), 137-151 (2000)
Produkty
Sodium triacetoxyborohydride