Merck
Środki redukujące
Schemat przedstawiający działanie czynnika redukującego i utleniającego
Mamy odpowiednie środki redukujące, których potrzebujesz do wspierania metod reakcji redukcji w syntezie organicznej w badaniach nad małymi cząsteczkami. Wybrane najważniejsze z nich to:
Redukcja Bircha
Metoda redukcji Bircha przekształca aren w 1,4-cykloheksadien. Historycznie, redukcja Bircha nie była realną opcją dla reakcji na dużą skalę. Jednak modyfikacje grupy Barana opublikowane w 2019 r. pozwalają teraz na skalowanie reakcji.  
Redukcja Klemmensena
Redukcja Klemmensena przekształca aldehyd lub keton w grupę metylenową poprzez odtlenienie. Podczas gdy oryginalna reakcja zwykle przebiegała w silnie kwaśnych warunkach, Yamamura i współpracownicy opracowali technikę umożliwiającą przeprowadzenie reakcji w łagodniejszych warunkach.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Redukcja Corey-Bakshi-Shibata
Metoda redukcji Corey-Bakshi-Shibata (CBS) polega na enancjoselektywnej redukcji ketonu do alkoholu. Wykazano, że redukcja CBS jest cennym narzędziem do syntezy produktów naturalnych, które mogą być przydatne w odkrywaniu leków.
Redukcja Luche
Redukcja Luche polega na przekształceniu α,β-nienasyconego karbonylu (enonu) w alkohol allilowy. Reakcja ta pozwala na selektywną redukcję ketonu w obecności aldehydu.
Redukcja Meerweina-Ponndorfa-Verleya
Metoda redukcji Meerweina-Ponndora-Verleya przekształca aldehyd lub keton w alkohol. Redukcja ta jest wysoce selektywna, skupiając się tylko na aldehydzie i ketonie, pomijając wszystkie inne grupy funkcyjne.
Midland Alpine-Borane® Reduction
Midland Alpine-Borane® to asymetryczna redukcja różnych prochiralnych ketonów przy użyciu odczynników Alpine-Borane® . Alpine-Borane® jest chiralnym środkiem redukującym, syntetyzowanym z (+)-α-pinenu poprzez hydroborowanie.
Redukcja Staudingera
Metoda redukcji Staudingera polega na przekształceniu azydku w aminę poprzez dwuetapową syntezę. Ta szybka, wysokowydajna reakcja jest cenna w zestawie narzędzi do reakcji syntetycznych.
Redukcja Wolffa-Kishnera
Redukcja Wolffa-Kishnera przekształca aldehydy i ketony w alkany w wysoce zasadowych warunkach. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele modyfikacji tej reakcji w celu złagodzenia warunków, takich jak modyfikacja Huanga Minlona lub reakcja Cagliotiego.