Key Documents
156159
Sodium cyanoborohydride
reagent grade, 95%
Synonim(y):
Sodium cyanotrihydridoborate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To convert the amino-functional Si3N4 surface to a reactive surface with aldehyde groups.
- For coupling amino-modified oligonucleotide probes.
- In the synthesis of a novel phenolate-bridged dilanthanum(III) complex of interest as a model for metalloproteins.
- In the reductive amination of aldehydes and ketones, and in the reductive alkylation of amines.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Structural modifications of proteins are essential to living cells. When aberrantly regulated they are often the basis of disease. Glycans are responsible for much of the structural variation in biologic systems, and their representation on cell surfaces is commonly called the “glycome.”