Kluczowe dokumenty
911208
1-Hydrosilatrane
≥95%
Synonim(y):
Hydrosilatrane, Silatrane
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
249-256 °C
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H12NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h1-6H2
Klucz InChI
XBRVPWBNRAPVCC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
As a versatile hydride reagent, 1-hydrosilatrane can be used in reduction reactions to synthesize alcohols, amines, their chiral counterparts, and esters from aldehydes/ketones.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
911208-1G | 4061841107811 |
911208-5G | 4061841107828 |