Kluczowe dokumenty
T58408
Triethanolamine borate
97%
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethyl borate, Boratrane
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
235-237 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN2CCOB(O1)OCC2
InChI
1S/C6H12BNO3/c1-4-9-7-10-5-2-8(1)3-6-11-7/h1-6H2
Klucz InChI
NKPKVNRBHXOADG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
It can be formed from the 1:1 aqueous solution of boric acid and triethanolamine.
Zastosowanie
- As a surface stabilizing electrolyte additive for Ni-rich layered oxide cathode. TEAB inhibits Ni dissolution in the Ni-rich cathode and suppresses the electrolyte decomposition.
- To prepare highly crystalline wide band gap perovskite solar cells with enhanced efficiency. TEBA helps to slow down the rapid crystallization and facilitates the formation of uniform perovskite films with reduced defects.
- As a bifunctional catalyst for the cycloaddition of CO2 with epoxides.
- As a precursor to synthesize boron-containing epoxy resin with flameretardant properties.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?