Merck
T59307
Sigma-Aldrich
Triethyl borate
99%
Synonim(y):
Boric acid triethyl ester, Boron ethoxide, Triethoxyborane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.99
Beilstein:
1699052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5.04 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triethyl borate can be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.[74}
Triethyl borate may be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro FH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(5), 3281-3285 (2012)
Electrospinning and characterization of alumina borosilicate ceramic nanofibres.
Tanriverdi S, et al.
Materials Science-Poland, 25(4), 957-968 (2007)
Sol-gel lithium borophosphates
Ali A F
J. Mater. Sci., 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro F H
The Journal of Physical Chemistry, 116(5), 3281-3285 (2012)
Sol-gel lithium borophosphates.
Ali AF, et al.
Journal of Materials Research, 14(4), 1510-1515 (1999)