Merck
197335
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
≥98%
Synonim(y):
Boric acid triisopropyl ester, Boron isopropoxide, Triisopropoxyborane
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHO]3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.07
Beilstein:
1701469
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
76 mmHg ( 75 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
1% isopropanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trialkyl borate with good thermal properties.
Zastosowanie
Reagent used to ortho-borylate 1-substituted naphthalenes for Pd-catalyzed coupling with aryl halides.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 3478-3478 (2006)
Tetrahedron, 60, 4887-4893 (2004)
Yongtai Zheng et al.
Nature communications, 8(1), 100-100 (2017-07-26)
Photochromic molecules have shown much promise as molecular components of stimuli-responsive materials, but despite recent achievements in various photoresponsive materials, quantitative conversion in photochemical reactions in solids is hampered by the lack of intrinsic structural flexibility available to release stress