Kluczowe dokumenty
194131
Oxalic acid
98%
Synonim(y):
Ethanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
powder or crystals
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 108 g/L at 25 °C
gęstość
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oxalic acid is present as a potential impurity in some active pharmaceutical ingredients.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.