241172
Oxalic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Aktisal, Aquisal
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
powder or crystals
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
gęstość
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles from o-phenylenediamine and aldehydes
- 2-aryl-4,5-diphenyl-1H-imidazoles from benzyl/benzoin, ammonium acetate and aromatic aldehydes
- bis-compounds of indole and 2-naphthol in an aqueous medium
- in the synthesis of hemicellulose hydrolysates of yellow poplars
- in the synthesis of three-dimensionally ordered macroporous metal oxides or carbonates via templating with polystyrene spheres
- as supporting electrolyte in the electrochemical synthesis of polyaniline-polypyrrole composite coatings
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.