Merck
O0376
Sigma-Aldrich
Oxalic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCO2H · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
Beilstein:
3679436
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0% (GC)
mp
104-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Klucz InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Podano, że kryształy dwuwodzianu kwasu szczawiowego (OAD) są jednoskośne z grupą przestrzenną P21/n. Gęstość elektronowa OAD została uzyskana za pomocą badań dyfrakcji rentgenowskiej w wysokiej rozdzielczości.
Zastosowanie
Można stosować dwuwodny kwas szczawiowy:
  • Jako katalizator w otrzymywaniu pochodnych tetrahydrochinoliny poprzez reakcję imino-Dielsa-Aldera.
  • Jako homogeniczny katalizator w otrzymywaniu wysoce sfunkcjonalizowanych piperydyn w reakcji wieloskładnikowej.
  • Jako utleniacz do tworzenia triazolinedionów z odpowiednich urazoli i bisurazoli poprzez utlenianie.
  • W transformacji tioli do nitrozotioli w reakcji z azotynem sodu.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Charge density studies on small organic molecules around 20 K: oxalic acid dihydrate at 15 K and acetamide at 23 K.
Zobel D, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 48(6), 837-848 (1992)
A Convenient Method for the Oxidation of Urazoles to Their Corresponding Triazolinediones Under Mild and Heterogeneous Conditions with Sodium Nitrite and Oxalic Dihydrate.
Zolfigolo MA and Mallakpour SE.
Synthetic Communications, 29(22), 4061-4069 (1999)
One-pot five-component synthesis of highly functionalized piperidines using oxalic acid dihydrate as a homogenous catalyst.
Sajadikhah SS, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 23(5), 569-572 (2012)
An Efficient Method for Production and Storage of Unstable S-Nitrosothiols Under Mild and Heterogeneous Condition with Sodium Nitrite and Oxalic Acid Dihydrate.
Zolfigol MA, et al.
Synthetic Communications, 29(13), 2277-2280 (1999)
Imino Diels-Alder reactions catalyzed by oxalic acid dihydrate. Synthesis of Tetrahydroquinoline derivatives.
Nagarajan R and Perumal PT.
Synthetic Communications, 31(11), 1733-1736 (2001)