Kluczowe dokumenty
90795
Tributyl borate
≥99.0% (T)
Synonim(y):
Boric acid tributylester, Tributoxyborane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.95 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A catalyst in the synthesis of dihydropyrimidinone derivatives via the Biginelli reaction.
- A boron oxide source to prepare carbon nanotube-B2O3 nanocomposite by solvothermal method.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?