Merck
202851
Sigma-Aldrich
Boric anhydride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Boron trioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38120103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: boron
mp
450 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble at 20 °C
gęstość
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Klucz InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Anhydride can be obtained by heating boric acid at temperatures higher than 160oC.1
Zastosowanie
Reducing boron anhydride in the presence of sodium yields amorphous boron. Whereas reducing in the presence of aluminum at high temperatures affords crystalline boron. 1
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jin-Su Nam et al.
Journal of hazardous materials, 172(2-3), 1013-1020 (2009-08-25)
Recently, it was found by the authors of this study that glasses of a special composition have an ability to remove some hazardous ions from waste solutions. In the present study, a SiO(2)-B(2)O(3)-CaO-Na(2)O glass system has been chosen to remove
Ivan Hung et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 197(2), 229-236 (2009-02-10)
Using a two-dimensional multiple-quantum (MQ) double rotation (DOR) experiment the contributions of the chemical shift and quadrupolar interaction to isotropic resonance shifts can be completely separated. Spectra were acquired using a three-pulse triple-quantum z-filtered pulse sequence and subsequently sheared along
G Krishna Kumari et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 101, 140-147 (2012-10-27)
Divalent Mn2+ ions containing 20ZnO+xLi2O+(30-x)K2O+50B2O3(5≤x≤25) mol% glasses are prepared by using melt quench technique and are characterized by several spectroscopic techniques. Various physical parameters are evaluated from the measured values of density and refractive index for the observation of mixed
Ozcan Yalçinkaya et al.
Journal of hazardous materials, 195, 332-339 (2011-09-06)
New nano hybrid material (ZrO(2)/B(2)O(3)) was synthesized and applied as a sorbent for the separation and/or preconcentration of Co(II), Cu(II) and Cd(II) in water and tea leaves prior to their determination by flame atomic absorption spectrometry. Synthesized nano material was
Pengyu Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(22), 3988-3990 (2010-04-30)
Al-rich single-crystal mullite [Al(2)(Al(2.8)Si(1.2))O(9.6)] nanowires were prepared by B(2)O(3)-doped molten salts synthesis. The nanowires have diameters in the range 30-50 nm and typical lengths of 1 microm. The mullite nanowires were well dispersed and facile to obtain.