Key Documents
15678
Boric anhydride
puriss. p.a., ≥98% (T)
Synonim(y):
Boron trioxide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥98% (T)
Postać
solid
strata
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
450 °C (lit.)
gęstość
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤30 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Klucz InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Boron carbon nitride nanosheet (BCN) by thermal condensation reaction with urea and melamine.
- Boron-doped reduced graphene oxide (B-rGO) via a chemical vapor deposition method.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?