Kluczowe dokumenty
S7795
Sodium carbonate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11.2 (25 °C, 4 g/L)
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- to stop α-glucosidase enzyme activity using the extract of Terminalia species
- as a component in carbonate/bicarbonate buffer for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a component in the growth medium for Synechocystis strains
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Protokoły
cAMP measurements are obtained using an ELISA assay (Harlow and Lane 1988). Commercial radio-immunoassays, or ELISA kits, to assay cAMP can be purchased from various manufacturers.