Kluczowe dokumenty
223530
Sodium carbonate
powder, ≥99.5%, ACS reagent
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
strata
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst in the aldol condensation of aldehydes with ketones in the synthesis of chalcone and azachalcone.
- As a pH stabilizer agent in the synthesis of FeO-NPs (iron oxide nanoparticles) in the presence of cymbopogon citratus as a reducing agent.
- As a base in the Pd-catalyzed Suzuki coupling reactions.
- As a base in the transition metal free Suzuki coupling reaction of aryl halides and arylboronic acids to form biaryls using water as a solvent and TBAB (tetrabutylammonium bromide) as a phase-transfer catalyst.
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?