Key Documents
222321
Sodium carbonate
ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%, powder or granules
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Próba
≥99.5%
Postać
powder or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
strata
≤1.0% loss on heating, 285 °C
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may also be used in procedures for the synthesis of the following:
- Biaryls via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of phenylboronicacid with haloarenes.
- Chalcones and azachalcones via aldol condensation of aldehydes with ketones in aqueous medium.
- Enynes via copper-catalyzed allylation of functionalized alkynes.
- Determination of total polyphenolic index of wine products from grape by the Folin-Ciocalteu method.
- To compose the ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) coating buffer.
- Preparation of the antibody coating buffer for use in IGF-I kinase receptor activation assay (KIRA) assay.
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1