1.06392
Sodium carbonate
anhydrous for analysis EMSURE® ISO
Synonim(y):
soda bezwodna
About This Item
Polecane produkty
agency
reag. ISO
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Formularz
powder
siła działania
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
strata
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
212.5 g/L
gęstość
2.53 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1100 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Zwiększanie zawartości węglanu w hydroksyapatytach: Węglan sodu ma kluczowe znaczenie w syntezie hydroksyapatytów podstawionych węglanem, które są ważnymi materiałami w regeneracji kości i zastosowaniach dentystycznych. Ostatnie badania koncentrowały się na maksymalizacji zawartości węglanu w tych materiałach, podkreślając rolę węglanu sodu w poprawie ich właściwości strukturalnych i funkcjonalnych (Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021).
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.001 %
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 0,002 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Al (aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Strata przy suszeniu (300 °C): ≤ 1,0 %
Odpowiada ISO
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Protocol for 1000 mg/L sulfate in water
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting