Merck
Żrące zasady i zasady
Bezbarwne lub białe granulki żrącej zasady wodorotlenku sodu/wodorotlenku potasu
Nauki o życiu - ze złożonymi analizami, rutynową pracą laboratoryjną i produkcją - wymagają unikalnych i odrębnych rozwiązań podyktowanych różnymi przepisami.  
W związku z tym poszukiwanie produktów wymaga starannego rozważenia aplikacji i celu.  
Dowiedz się więcej
Aby ułatwić wyszukiwanie, oferujemy alkalia żrące i zasady trzech różnych marek, dedykowane do trzech różnych rodzajów zastosowań:
  • Supelco® produkty dla chemii analitycznej,
  • Sigma-Aldrich® materiały dla laboratoriów i produkcji,
  • SAFC® produkty do rozwoju i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej
Każda marka oferuje szeroki wybór zasad i alkaliów w różnych objętościach, różnych materiałach opakowaniowych i niezbędnych dokumentach. Można wyszukiwać zasady i alkalia zgodnie z konkretnymi wymaganiami aplikacji.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Bazy o wysokiej czystości do instrumentalnych metod analitycznych
Oferujemy kompleksową gamę Podstawy LiChropur® o wysokiej czystości do analizy HPLC i LC-MS w celu zminimalizowania szumów tła i tłumienia sygnału. Bazy te są testowane przez naszą kontrolę jakości, aby spełnić oczekiwania naszych klientów.
Podstawy o wysokiej czystości Suprapur® i Ultrapur® zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie nieorganicznej analizy śladowej i ultraśladowej. Każdy z naszych odczynników analitycznych jest produkowany zgodnie z gwarantowanymi specyfikacjami. Duża różnorodność nowoczesnych metod analitycznych (ICP-OES, ICP-MS, AAS itp.) umożliwia dostosowanie procedur kontroli i analizy dla każdego produktu.
Zasady i zasady kaustyczne do klasycznej analizy
Nasza kompleksowa oferta produktów obejmuje EMSURE® oraz EMPLURA® zasady i zasady żrące w różnych stężeniach, klasach jakości i wielkościach opakowań.Obejmuje to granulki wodorotlenku sodu i potasu oraz odpowiadające im roztwory, a także roztwory amoniaku spełniające określone potrzeby. Stosując nasze substancje żrące i zasady w analizach, zyskujesz wysoką czystość i spójność między partiami, zapewniając wiarygodne i powtarzalne wyniki analityczne.
Produkujemy te chemikalia w dedykowanym zakładzie w Merck KGaA w Darmstadt w Niemczech, wykorzystując wysokiej jakości surowce, ultranowoczesną technologię produkcji i zaawansowany system zarządzania jakością. Dzięki temu możemy zaoferować alkalia kaustyczne i zasady o wyjątkowej i zdefiniowanej jakości, w tym granulki o jednolitym rozmiarze i wyjątkowo niskich wartościach zanieczyszczeń.
Akalia kaustyczne i zasady do analizy EMSURE® to nasze produkty klasy premium do wszystkich regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych, charakteryzujące się najlepszymi i najbardziej rozbudowanymi specyfikacjami produktów na świecie. Większość naszych "zasad i zasad żrących do analizy EMSURE®" spełnia lub przekracza wymagania różnych norm międzynarodowych, takich jak ACS, ISO i/lub Reag. Ph Eur. Nasze zasady i roztwory żrące o nazwie EMPLURA® są idealne do przygotowawczych zastosowań laboratoryjnych i czyszczenia. Ich specyfikacje obejmują najważniejsze parametry. A jeśli masz specjalne życzenia, których nie obejmują nasze standardowe produkty, oferujemy również indywidualne rozwiązania w zakresie analizy lub pakowania.
Sole wysokiej jakości do badań i produkcji
Nasza szeroka gama soli Sigma-Aldrich® obejmuje najpopularniejsze gatunki w badaniach i produkcji, od soli odczynnikowych po innowacyjne Redi-Dri® anhydrous salts do testowanych na 99,99%+ metali soli o wysokiej czystości. Są one wysokiej jakości i sprawdzonym standardem dla wysokiej jakości buforów, syntezy chemicznej, separacji, oczyszczania, ekstrakcji i innych metod badawczych i produkcyjnych do codziennych zastosowań. Sigma-Aldrich® zapewnia niezawodne sole do codziennych potrzeb, które można skalować od laboratoryjnych do masowych materiałów produkcyjnych.
Farmaceutyczne i farmaceutyczne produkty do recepturowania i produkcji
W farmacji świat przepisów stale się zmienia. Nadążanie za najnowszymi wymaganiami, nie tracąc jednocześnie z oczu samego rynku, zdecydowanie nie jest łatwym zadaniem. A ponieważ presja spowodowana przez leki generyczne i biopodobne wchodzące na rynek stale rośnie, coraz ważniejsze staje się skupienie się na tym, co naprawdę ważne: jakości i odpowiednim partnerze na całej drodze produktu.
Wspieramy Cię na każdym etapie rozwoju, zwiększania skali i produkcji dzięki usługom, które obejmują zarówno optymalizację procesów, jak i wsparcie w kwestiach regulacyjnych. Nasze portfolio wysokiej jakości produktów SAFC® do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest produkowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są również dostarczane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zgodność produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka.
Roztwory wolumetryczne do miareczkowania
Nasze roztwory wolumetryczne Titripur® i koncentraty Titrisol® oferują szereg roztworów alkalicznych o różnych stężeniach do ilościowego oznaczania związków metodą miareczkowania. Są one produkowane i analizowane zgodnie z wysokiej jakości standardami. Roztwory Titripur® są analizowane przez nasze akredytowane laboratorium kontroli jakości DIN EN ISO/IEC 17025. Innowacją są nasze produkty cyfrowe z etykietą RFID na butelkach do płynnego przesyłania danych.