Odczynniki do miareczkowania
Miareczkowanie lub miareczkowanie to ilościowa technika analityczna stosowana do określania dokładnego stężenia nieznanego związku lub czystości substancji. Zaawansowane i dokładne analizy wymagają precyzyjnie dostosowanych i wyprodukowanych roztworów wolumetrycznych. Nasza szeroka oferta roztworów wolumetrycznych w różnych stężeniach i opakowaniach ma rozwiązanie dla każdego zastosowania. W szczególności nasze roztwory wolumetryczne Titripur® są standardem jakości dla miareczkowania, są gotowe do użycia, analizowane w naszym akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025.
Wyświetl polecane produkty:
Titripur® Roztwory wolumetryczne
Nasze produkty Titripur® obejmują gotowe do użycia roztwory wolumetryczne zapewniające precyzyjne i wiarygodne wyniki miareczkowania. Wszystkie roztwory Titripur® są identyfikowalne z podstawowymi materiałami referencyjnymi National Institute of Standards and Technology (NIST) i analizowane przez nasze akredytowane laboratorium ISO/IEC 17025. Laboratorium Kontroli Jakości w Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy jest akredytowane przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Niemiecka Służba Akredytacyjna) jako laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00 zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Nasze portfolio Titripur® oferuje również szereg rozwiązań, które są produkowane i analizowane zgodnie z rozdziałem Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej dotyczącym odczynników do analizy farmaceutyków i surowców.
Titripac® Opakowania do roztworów wolumetrycznych
System Titripac® to innowacyjny system pakowania naszych gotowych do użycia roztworów wolumetrycznych Titripur® . Hermetycznie zamknięte opakowanie Titripac® zapobiega zanieczyszczeniu roztworu przez powietrze, dwutlenek węgla lub mikroorganizmy zarówno podczas przechowywania, jak i użytkowania. Dzięki zintegrowanemu kranikowi roztwory mogą być pobierane i bezpośrednio podłączane do titratora za pomocą adaptera. Jest przyjazny dla środowiska i zmniejsza ilość odpadów opakowaniowych; karton można poddać recyklingowi wraz z odpadami papierowymi, a wewnętrzną wyściółkę można łatwo złożyć i zutylizować oddzielnie.
Titrisol® Volumetric Concentrates
Koncentraty Titrisol® zapewniają elastyczność w wytwarzaniu różnych stężeń roztworu, umożliwiając użytkownikom rozcieńczanie do wymaganego stężenia titranta.
SmartChemicals for Digitalized Titration
Supelco® SmartTitrants i Supelco® SmartStandards zapewniają natychmiastowy i bezproblemowy transfer danych za pośrednictwem tagów RFID. Ta inteligentna technologia miareczkowania przechowuje odpowiednie dane certyfikatu we wbudowanym znaczniku RFID na etykietach naszych roztworów wolumetrycznych Titripur®, Wzorce objętościowe Certipur® oraz titranty i wzorce Karla Fischera Aquastar®. Proste dotknięcie etykiety naszych SmartChemicals umożliwia przeniesienie nazwy produktu, numeru artykułu, numeru partii, stężenia, daty wydania, okresu trwałości i początkowej daty otwarcia.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Flyer: Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
W przypadku miareczkowania wolumetrycznego i miareczkowania Karla Fischera, dzięki naszemu nowemu SmartChemicals można wyeliminować czasochłonne czynności i błędy, przesyłając dane bezprzewodowo i natychmiast do titratora.
- Flyer: More Reliability and Comparability for Titration Results
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- Brochure: Volumetric Solutions and Standards for Titration
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- Guide: Titration Guide for Titer Determination
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Powiązane seminaria internetowe
Dowiedz się, jakie parametry mogą wpływać na proces miareczkowania i jak usprawnić codzienną pracę. Uzyskasz również wgląd w naszą najnowszą innowację, jaką jest bezproblemowy transfer danych.
W tym eksperckim webinarium omawiamy podstawy miareczkowania wolumetrycznego oraz przedstawiamy wskazówki i porady, które pomogą upewnić się, że wyniki miareczkowania są zawsze precyzyjne i powtarzalne.