Normy Karla Fischera
Obecność wody w surowcach, półproduktach i gotowych produktach może wpływać między innymi na takie właściwości, jak okres przydatności do spożycia i stabilność. Miareczkowanie Karla Fischera jest uznaną metodą ilościowego oznaczania zawartości wody w próbkach. Jest to jedna z najszybszych i najdokładniejszych metod oznaczania zawartości wody w różnych próbkach w zakresie od 0,001% do 100%.
Aby zapewnić dokładne oznaczenie miana odczynników Karla Fischera, niezbędne są wysokiej jakości certyfikowane materiały referencyjne (CRM). Wszelkie niedokładności w standardach referencyjnych spowodują błędy w pomiarach analitycznych. Oprócz oznaczania miana, wzorce wody Aquastar® są rutynowo stosowane do okresowych kontroli wydajności w celu monitorowania dokładności i precyzji urządzenia.
Nasza oferta obejmuje ciekłe i stałe wzorce wody do zastosowań zarówno objętościowych, jak i kulometrycznych, a także wzorce wody Karla Fischera do zastosowań specjalnych, np. Aquastar® Water Standard Oven lub Aquastar® Water Standard Oil do analizy oleju.
Aby zapewnić wysoką jakość, wzorce wody Aquastar® są certyfikowane zgodnie z normą ISO 17034 i mierzone w naszym akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025. Są one bezpośrednio identyfikowalne z jednostkami SI, a także weryfikowane w odniesieniu do wzorców materiałów referencyjnych krajowych instytutów metrologicznych, takich jak NIST. CoA jest udokumentowane zgodnie z przewodnikiem ISO 31 i niepewnością rozszerzoną, co pozwala na łatwą integrację z ogólnym budżetem niepewności.
Products
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Zwiększ dokładność miareczkowania Karla Fischera dzięki przewodnikom wideo dla urządzeń Metrohm i Mettler, zapewniając precyzyjne wyniki pomiarów.