Merck
Metale
Rolka metalu
Osiągnij wiarygodne wyniki dzięki naszej szerokiej linii produktów, w tym metali, soli metali i tlenków metali w różnych gatunkach, które są idealne do różnych zastosowań w badaniach i rozwoju, produkcji i kontroli jakości. Dzięki wyselekcjonowanym surowcom, najnowocześniejszej technologii produkcji i rygorystycznemu zarządzaniu jakością, gwarantujemy dostarczanie najwyższej jakości produktów o wysokiej czystości do szerokich zastosowań analitycznych. 
Możesz skorzystać z naszej spójności między partiami i doskonałego wyboru produktów - z praktycznymi klasami czystości i specyfikacjami, dostępnymi w różnych rozmiarach opakowań.
Czytaj więcej o
Obraz przedstawia stos trzech pudełek, z których każde jest oznaczone różnymi klasami produktów chemicznych. Górne pudełko jest fioletowe z napisem "EMSURE® Premium Grade", środkowe pudełko jest turkusowe z napisem "EMPARTA® Standard Grade", a dolne pudełko jest pomarańczowe z napisem "EMPLURA® Basic Grade".
EMSURE® i EMPLURA® Odczynniki nieorganiczne
Nasze kompleksowe portfolio do zastosowań analitycznych obejmuje marki EMSURE® i EMPLURA®, które oferują gamę produktów nieorganicznych w dwóch klasach jakości. Ze względu na niezwykłą jakość i czystość, te produkty analityczne zapewniają dużą dokładność, wydajność i oszczędność od samego początku.
Produkty klasy premium EMSURE® oferują najwyższą czystość (99,7 - 99,9%), które są zoptymalizowane pod kątem analiz regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych. Produkty te, dzięki rozbudowanym specyfikacjom i najwyższej jakości, zapewniają pełną kontrolę nad warunkami testowymi i eliminują niepewność. Nadają się również do stosowania z najnowszymi technologiami analitycznymi.
Podstawowa gama produktów EMPLURA® jest idealna do zastosowań takich jak przygotowawcze prace laboratoryjne, czyszczenie lub standardowe procesy produkcyjne. Te ekonomiczne produkty nieorganiczne zapewniają odpowiednie specyfikacje z najbardziej powszechnymi parametrami, dostępne w małych opakowaniach, jak również w ilościach hurtowych.
Obraz przedstawia pojemnik z proszkiem cynku EMSURE®, odpowiednim do analizy cząstek o wielkości poniżej 45 µm. Etykieta zawiera kod kreskowy, symbole zagrożeń i markę "Supelco", wskazując właściwości substancji chemicznej i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Metale do analizy farmakopealnej
Oferujemy wyselekcjonowane wysokiej jakości sole metali, metale i metale szlachetne, które nadają się do analizy farmakopealnej i spełniają lub przewyższają wymagania międzynarodowych standardów, takich jak American Chemical Society (ACS) lub European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur). Nasze sole metali, metale i metale szlachetne o wysokiej czystości (zazwyczaj > 99,0%) "do analizy EMSURE®" są specjalnie testowane pod kątem śladowych zanieczyszczeń i pakowane w różnych rozmiarach, aby spełnić określone potrzeby.
Każdy produkt EMSURE® i EMPLURA® posiada certyfikat analizy (CoA) i kartę charakterystyki (MSDS), co zapewnia absolutne bezpieczeństwo analityczne. W przypadku produktów klasy EMSURE® oferujemy jeszcze bardziej kompleksową dokumentację.