Key Documents
S6297
Sodium bicarbonate
BioXtra, 99.5-100.5%
Synonim(y):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
99.5-100.5%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- McCoy′s 5A medium to culture cell line BCRC 60187
- minimum essential medium α (MEMα) to culture rat skeletal myoblasts
- F-12K medium to culture bioartificial pancreas (BAP)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)