Merck
W700433
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate
≥99%, FG
Synonim(y):
Sodium hydrogenate carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
Beilstein:
4153970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer E:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
odorless
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)