Key Documents
1.72577
SAFC
Sodium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 500
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
About This Item
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
Beilstein:
4153970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer E:
E500
Numer indeksu EC:
205-633-8
zgodność regionalna
FCC
Poziom jakości
Postać
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
rozpuszczalność
96 g/L
gęstość
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Zastosowanie
Sodium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1