Kluczowe dokumenty
1.72580
SAFC
Calcium chloride dihydrate
extra pure, for table water, FCC, E 509
Synonim(y):
Dichlorek wapnia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer E:
E509
Numer indeksu EC:
233-140-8
zgodność regionalna
FCC
Poziom jakości
Formularz
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1280 g/L
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio 3815 wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Zastosowanie
Dwuwodny chlorek wapnia o niskiej zawartości bromków może być stosowany do remineralizacji odsolonej wody morskiej w celu uzyskania wody stołowej.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1