Kluczowe dokumenty
1.02378
Supelco
Chlorek wapnia
anhydrous granules Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dichlorek wapnia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-140-8
NACRES:
NB.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
siła działania
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
strata
≤5.0% loss on drying, 200°C
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
gęstość
2.15 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Zanieczyszczenie solą zmniejsza zmętnienie, rozpuszczoną materię organiczną i sinice w eksperymentalnych zbiornikach wodnych: Omawia środowiskowe zastosowania chlorku wapnia, koncentrując się na jego wykorzystaniu w zarządzaniu ekosystemami dotkniętymi zanieczyszczeniem solą, demonstrując jego rolę w remediacji i zarządzaniu środowiskiem. (Vigil i Schuler, 2024).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 98,0 %
Wolne zasady (jako Ca(OH)₂): ≤ 0,2 %
Zdolność pochłaniania wody (24 godz., wilgotność względna 80% wilgotności względnej): ≥ 25,0 %
Strata przy suszeniu (200 °C): ≤ 5,0 %
Zgodność z Reag. Ph.Eur.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1