Kluczowe dokumenty
W379401
(3aR)-(+)-Sclareolide
natural, 97%, FG
Synonim(y):
Sclareolide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Salvia sclarea L
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
97%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
may contain ≤0.10% 2-Methylpentane (residual solvent)
mp
124-126 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
sclareol
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
woody; paper
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
Klucz InChI
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Approach to Merosesquiterpenes via Lewis Acid Catalyzed Nazarov-Type Cyclization.: The synthesis of "(3aR)-(+)-Sclareolide" plays a crucial role in the total synthesis of Akaol A, a merosesquiterpene. This compound is utilized in studies focusing on Lewis acid-catalyzed Nazarov-type cyclization, which is a key reaction for constructing complex cyclic structures within organic molecules. This synthesis process not only expands the capabilities of chemists to build intricate molecular architectures but also enhances the understanding of reaction mechanisms crucial for pharmaceutical development (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b00446).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W379401-SAMPLE | 4061833654552 |
W379401-100G | 4061833654538 |
W379401-1KG | |
W379401-25G | 4061833654545 |