H7291
Interleukin-4 human
IL-4, potency:, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤0.6 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 14-19 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
producent / nazwa handlowa
HumanZyme
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL4(3565)
Opis ogólny
Interleukina-4 (IL-4) jest plejotropową cytokiną i złożoną glikoproteiną zmapowaną na ludzkim chromosomie 5q31.1. Jest produkowana przez komórki tuczne, bazofile i podzbiór aktywowanych limfocytów T.
Działania biochem./fizjol.
Interleukina-4 (IL-4) oddziałuje z interleukiną 13 i jest ligandem receptora interleukiny-4. Reguluje produkcję IgE i IgG1 przez komórki B. IL-4 sprzyja różnicowaniu glejowemu i neuronalnemu i reguluje różnicowanie naiwnych komórek T CD4+ do komórek T helper typu 2 (TH2). Polimorfizm w genie IL-4 jest związany z zaburzeniami immunologicznymi i zapalnymi. W zawale mózgu poziom IL-4 jest podwyższony.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 1x PBS.
Uwaga dotycząca przygotowania
HumanKine Interleukin-4 (IL-4), expressed in human HEK 293 cells, is a glycosylated monomer with an apparent molecular mass of 14-19 kDa due to glycosylation, which is absent when this cytokine is expressed in E. coli. Production in human HEK 293 cells offers authentic glycosylation. Glycosylation contributes to stability in cell growth media and other applications.
Komentarz do analizy
The activity is determined by the dose-dependent simulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line).
Informacje prawne
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
IL-4: role in disease and regulation of production.
P Choi et al.
Clinical and experimental immunology, 113(3), 317-319 (1998-09-16)
Muscle as an endocrine organ
Muscle and Exercise Physiology, 13(4) (2019)
Interleukin 4 Receptor
Muscle and Exercise Physiology, 13(4) (1998)
Neurogenesis, Inflammation, and Mental Health
Inflammation and Immunity in Depression, 13(4) (2018)
Cody J Warren et al.
Cell, 185(21), 3980-3991 (2022-10-02)
Simian arteriviruses are endemic in some African primates and can cause fatal hemorrhagic fevers when they cross into primate hosts of new species. We find that CD163 acts as an intracellular receptor for simian hemorrhagic fever virus (SHFV; a simian