Kluczowe dokumenty
SRP3076
Sigma-Aldrich
IL-13 Variant human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
interleukin 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
12.6 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL13(3596)
Opis ogólny
IL13 (interleukin 13) is a classic cytokine produced by Th2 (T-helper) cells. This gene is localized to human chromosome 5q31, and is composed of four exons and three introns.
Recombinant human IL-13 is a 12.5 kDa protein consisting of 114 amino acid residues.
Zastosowanie
Ludzki wariant IL-13 został wykorzystany do leczenia monocytów THP1, wraz z IL-4 i octanem mirystynianu forbolu (PMA), w celu zbadania zdolności SFN (sulforafanu) do indukowania różnicowania THP1 w komórki makrofagów M2.
Działania biochem./fizjol.
IL13 (interleukina 13) jest regulowana w górę podczas infekcji pasożytniczych i uczestniczy w odporności ochronnej gospodarza przeciwko Schistosoma japonicum. Białko to promuje aktywację eozynofilów, co skutkuje podwyższonym poziomem swoistych IgE przeciwko antygenom osobników dorosłych i larw. Podczas ostrej infekcji promuje wydalanie jaj poprzez zwiększoną kurczliwość jelit. Działa jako czynnik ochronny wątroby, gdzie promuje tworzenie ziarniniaków wątroby w sposób zależny od komórek T CD4 +, co powoduje zwłóknienie wątroby. W chorobach dróg oddechowych, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i mukowiscydoza, IL13 promuje tworzenie komórek kubkowych dróg oddechowych, powodując nadmierne wydzielanie śluzu, co z kolei jest regulowane przez autofagię aktywowaną przez IL13. U dorosłych osób z astmą, SNP (polimorfizm pojedynczego nukleotydu) rs848 w tym genie jest powiązany z nasileniem objawów.
Sekwencja
MSPGPVPPST ALRELIEELV NITQNQKAPL CNGSMVWSIN LTAGMYCAAL ESLINVSGCS AIEKTQRMLS GFCPHKVSAG QFSSLHVRDT KIEVAQFVKD LLLHLKKLFR EGQFN
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Citrate, pH 4.0.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in 20 mM Acetic Acid to a concentration of 0.1-0.5 mg/ml. Note: Allow the reconstituted vial to sit at 4°C for at >2 hours before use. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
An Interleukin 13 Polymorphism Is Associated with Symptom Severity in Adult Subjects with Ever Asthma.
Accordini S et al
PLoS ONE, 11(3), e0151292-e0151292 (2016)
Sulforaphane regulates phenotypic and functional switching of both induced and spontaneously differentiating human monocytes.
Pal S and Konkimalla VB
International Immunopharmacology, 35, 85-98 (2016)
IL13 activates autophagy to regulate secretion in airway epithelial cells.
Dickinson JD et al
Autophagy, 12(2), 397-409 (2016)
M Wills-Karp et al.
Science (New York, N.Y.), 282(5397), 2258-2261 (1998-12-18)
The worldwide incidence, morbidity, and mortality of allergic asthma are increasing. The pathophysiological features of allergic asthma are thought to result from the aberrant expansion of CD4(+) T cells producing the type 2 cytokines interleukin-4 (IL-4) and IL-5, although a
Xin Long et al.
PloS one, 10(8), e0135360-e0135360 (2015-08-11)
The aim of this study was to determine whether two polymorphisms in the gene encoding IL13 previously associated with Schistosoma hematobium (S. hematobium) and S. mansoni infection are associated with S. japonicum infection. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) rs1800925 (IL13/-1112C>T) and