Key Documents
SCU0001
IL-6 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
IL-6
About This Item
Polecane produkty
product name
Interleukin-6 human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
0.2-2 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.8 kDa (183 amino acids glycosylated protein)
opakowanie
vial of ≥10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤0.1 EU/μg protein (LAL test)
kolor
white
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2