Kluczowe dokumenty
I2778
IL-1α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
IL-1α, hIL-1α., Interleukin-1α human, Lymphocyte activating factor
About This Item
Polecane produkty
product name
Interleukin-1α human, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Postać
lyophilized powder
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
~17 kDa
opakowanie
pkg of 2 and 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1A(3552)
Opis ogólny
Zastosowanie
- to study its effects on human colorectal adenocarcinoma cells
- to stimulate primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cells
- to pre-stimulate human THP-1 monocytes
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.