Kluczowe dokumenty
SRP3177
Sigma-Aldrich
TNF-α human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonim(y):
Cachectin, Cytotoxin, Differentiation-inducing factor (DIF), Necrosin, Tumor Necrosis Factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.10 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
17.4 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1.00 EU/μg endotoxin
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Opis ogólny
TNF-α (tumor necrosis factor α) is a pleiotropic pro-inflammatory cytokine secreted by various cells including adipocytes, activated monocytes, macrophages, B cells, T cells and fibroblasts. It belongs to the TNF family of ligands and signals through two receptors, TNFR1 and TNFR2. The gene is mapped to human chromosome 6p21.3. Recombinant human TNF-α is a soluble 157 amino acid protein (17.4kDa) which corresponds to C-terminal extracellular domain of the full length transmembrane protein.
Zastosowanie
TNF-α (tumor necrosis factor α) human has been used as a positive control for induction of proinflammatory genes in human intestinal and hepatic cell lines.
Działania biochem./fizjol.
TNF-α (tumor necrosis factor α) is cytotoxic to a wide variety of tumor cells and is an essential factor in mediating the immune response against bacterial infections. However, it can be a tumor promoter as well as a tumor suppressor. TNF-α also plays a role in the induction of septic shock, autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, inflammation, apoptosis and diabetes. It is also associated with mood and anxiety disorders.
Sekwencja
VRSSSRTPSD KPVAHVVANP QAEGQLQWLN RRANALLANG VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGCP STHVLLTHTI SRIAVSYQTK VNLLSAIKSP CQRETPEGAE AKPWYEPIYL GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFAESGQV YFGIIAL
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 7.4 + 0.5mM DTT.
Rekonstytucja
It is recommended to centrifuge the vial beforereconstitution. A stock solution may be prepared byreconstitution in sterile water to a concentration of0.1 mg/mL. The stock solution may be diluted furtherusing culture media.
Przechowywanie i stabilność
Produkt należy przechowywać w temperaturze -20 °C. Po rekonstytucji produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do 1 miesiąca. W celu dłuższego przechowywania należy zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie przechowywać w zamrażarce zabezpieczonej przed mrozem.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immunogenicity of Anti-TNF-alpha agents in autoimmune diseases.
Emi Aikawa N
Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 38, 82-89 (2010)
Breast cancer cells induce stromal fibroblasts to express MMP-9 via secretion of TNF-alpha and TGF-beta.
Stuelten CH
Journal of Cell Science, 118, 2143-2153 (2005)
Effects of carrageenan on cell permeability, cytotoxicity, and cytokine gene expression in human intestinal and hepatic cell lines.
McKim JM Jr
Food And Chemical Toxicology, 96, 1-10 (2016)
Regulation of cytokines, cytokine inhibitors, and acute-phase proteins following anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthritis.
Charles P
Journal of Immunology, 163, 1521-1528 (1999)
Association between tumor necrosis factor-a gene polymorphisms and diffuse large B-cell lymphoma in Chinese Han population: evidence from two center case-control study and a meta-analysis.
Yang C
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 13011-13022 (2015)