H6291
IL-1β human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonim(y):
Czynnik aktywujący limfocyty, Interleukina-1β ludzka
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Interleukin-1β human, IL-1β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture, endotoxin tested
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤0.05 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 18-25 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?