SRP3083
IL-1 beta human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Catabolin, Endogenous Pyrogen (EP),, Leukocyte Endogenous Mediator (LEM),, Lymphocyte-activating factor (LAF), Mononuclear Cell Factor (MCF)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≤0.001 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
17.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3