Kluczowe dokumenty
358002
(3aR)-(+)-Sclareolide
97%
Synonim(y):
(+)-Norambreinolide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +47°, c = 2% in chloroform
mp
124-126 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
Klucz InChI
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?